Learn More
n-Decane, 99+%
Descrizione
n-Decane is used as a solvent as well as an internal standard in the GC analysis of oxalic, malonic and succinic acids. It is used in paint manufacture as a hydrocarbon solvent and for wood stains and varnishes as a varnish solvent. It is an active component of automotive fuels viz. gasoline (petrol).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | n-Decane |
| Punto di fusione | -30°C |
| Densità | 0.730 g/mL |
| Punti di ebollizione | 172°C to 174°C |
| Punto d'infiammabilità | 46°C (115°F) |
| Intervallo percentuale saggio | >99% |
| Formula lineare | CH3(CH2)8CH3 |
| Indice di rifrazione | 1.4115 |
| Quantità | 500 g |
| Numero UN | 2247 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- n-Decane
- Pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P331-NON provocare il vomito.
- MIXTURE LIST-Contain: Decane