Specifica
| Materiale o nome chimico | n-Decanophenone |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 34°C to 38°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 232.37 |
| Percent Purity | ≥98.5% |
| Vedi altri risultati |