Learn More
n-Decyl acetate, 98%
Codice prodotto. 11413098
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11413098 250 g 250g
11478750 500 g 500g
11403098 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11413098 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18814.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 112-17-4 | C12H24O2 | 200.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-17-4
Formula molecolare C12H24O2
Molecular Weight (g/mol) 200.32
Numero MDL MFCD00026538
InChI Key NUPSHWCALHZGOV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-decyl acetate, acetic acid, decyl ester, n-decyl ethanoate, 1-decanol acetate, decyl ethanoate, acetate c 10, decanyl acetate, 1-decyl acetate, acetic acid n-decyl ester, decanol acetate
PubChem CID 8167
IUPAC Name decyl acetate
SMILES CCCCCCCCCCOC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico n-Decyl acetate
Densità 0.867
Punti di ebollizione 244°C
Punto d'infiammabilità 125°C (257°F)
Indice di rifrazione 1.427
Quantità 250 g
Beilstein 1762123
Peso formulazione 200.32
Percent Purity 98%