Learn More
N-Desbispropyl-N-pentyl-2-methyl Ropinirole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-[2-[(2-Methylpentyl)amino]ethyl]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one |
| CAS | 249622-60-4 |
| Formula molecolare | C16 H24 N2 O |
| Quantità | 2.5 mg |
| Sinonimo | N-Desbispropyl-N-pentyl-2-methyl Ropinirole, 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-4-[2-[(2-methylpentyl)amino]ethyl]- |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H24N2O/c1-3-5-12(2)11-17-9-8-13-6-4-7-15-14(13)10-16(19)18-15/h4,6-7,12,17H,3,5,8-11H2,1-2H3,(H,18,19) |
| SMILES | CCCC(C)CNCCc1cccc2NC(=O)Cc12 |
| IUPAC Name | 4-[2-(2-methylpentylamino)ethyl]-1,3-dihydroindol-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 260.375 |
| Peso formulazione | 260.189 |