Learn More
N-Desethyl Milnacipran-d5, TRC
Codice prodotto. 30357907
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30357907 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30357907 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD28940210MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-10-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Desethyl Milnacipran-d5
CAS 1217609-30-7
Formula molecolare C13 H13 D5 N2 O
Quantità 10 mg
Sinonimo N-Desethyl Milnacipran D5
InChI Formula InChI=1S/C13H18N2O/c1-2-15-12(16)13(8-11(13)9-14)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9,14H2,1H3,(H,15,16)/t11-,13+/m1/s1/i1D3,2D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N=C(O)[C@@]1(C[C@@H]1CN)c2ccccc2
Molecular Weight (g/mol) 223.33