Learn More
N-Desisopropyl Metoprolol, TRC
Codice prodotto. 30352033
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30352033 100 mg 100mg
30363275 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30352033 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD290240100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74027-60-4
Formula molecolare C12 H19 N O3
Molecular Weight (g/mol) 225.28
Sinonimo 2-Propanol, 1-amino-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-, N-Desisopropylmetoprolol
IUPAC Name 1-amino-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
SMILES COCCc1ccc(OCC(O)CN)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Desisopropylmetoprolol
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H19NO3/c1-15-7-6-10-2-4-12(5-3-10)16-9-11(14)8-13/h2-5,11,14H,6-9,13H2,1H3
Peso formulazione 225.1365