Learn More
N-Desmethyl Asenapine-d4 Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30367221
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30367221 10 mg 10mg
30363699 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30367221 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD29074210MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1246820-54-1
Formula molecolare C16H11D4Cl2NO
Molecular Weight (g/mol) 312.23
Sinonimo (3aR,12bR)-rel-5-Chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-1H-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole-d4 Hydrochloride
SMILES ClC1=CC2=C(C=C1)OC3=C(C=CC=C3)[C@@]4([H])[C@@]2([H])C([2H])([2H])NC4([2H])[2H].Cl
Specifica
Materiale o nome chimico N-Desmethyl Asenapine-d4 Hydrochloride
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H14ClNO.ClH/c17-10-5-6-16-12(7-10)14-9-18-8-13(14)11-3-1-2-4-15(11)19-16;/h1-7,13-14,18H,8-9H2;1H/t13-,14-;/m0./s1/i8D2,9D2;