Learn More
N-Desmethyl Azatadine, TRC
Codice prodotto. 17953165
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2.50mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17953165 10 mg 10mg
17953275 2.5 mg 2.50mg
17953465 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17953165 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD29094010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38092-95-4
Formula molecolare C19 H20 N2
Molecular Weight (g/mol) 276.3755
Sinonimo 6,11-Dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
IUPAC Name 11-piperidin-4-ylidene-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine
SMILES C1CC(=C2c3ccccc3CCc4cccnc24)CCN1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Desmethyl Azatadine
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H20N2/c1-2-6-17-14(4-1)7-8-16-5-3-11-21-19(16)18(17)15-9-12-20-13-10-15/h1-6,11,20H,7-10,12-13H2
Peso formulazione 276.1626