Learn More
N-Desmethyl Azelastine, TRC
Codice prodotto. 30366585
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30366585 10 mg 10mg
30350739 5 mg 5mg
30350278 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30366585 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD29095010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 47491-38-3
Formula molecolare C21 H22 Cl N3 O
Molecular Weight (g/mol) 367.87
Sinonimo 1(2H)-Phthalazinone, 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1H-azepin-4-yl)-, 4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1H-azepin-4-yl)-1(2H)-phthalazinone, Demethylazelastine, Desmethylazelastine, N-Desmethyl Azelastine, N-Desmethylazelastine
IUPAC Name 2-(azepan-4-yl)-4-[(4-chlorophenyl)methyl]phthalazin-1-one
SMILES Clc1ccc(CC2=NN(C3CCCNCC3)C(=O)c4ccccc24)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Desmethyl Azelastine
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H22ClN3O/c22-16-9-7-15(8-10-16)14-20-18-5-1-2-6-19(18)21(26)25(24-20)17-4-3-12-23-13-11-17/h1-2,5-10,17,23H,3-4,11-14H2
Peso formulazione 367.1451