Learn More
N-Desmethyl Clobazam-d5, TRC
Codice prodotto. 30351692
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30351692 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30351692 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD29154210MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Desmethyl Clobazam-d5
CAS 129973-75-7
Formula molecolare C15 2H5 H6 Cl N2 O2
Quantità 10 mg
Sinonimo N-Desmethylclobazam-d5
InChI Formula InChI=1S/C15H11ClN2O2/c16-10-6-7-12-13(8-10)18(11-4-2-1-3-5-11)15(20)9-14(19)17-12/h1-8H,9H2,(H,17,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(N2C(=O)CC(=O)Nc3ccc(Cl)cc23)c([2H])c1[2H]
IUPAC Name 7-chloro-5-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-1H-1,5-benzodiazepine-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 291.74
Peso formulazione 291.0823