Learn More
N-Desmethyl Clomipramine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30134786
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134786 25 mg 25mg
17990645 5 mg 5mg
17925115 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134786 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD29158025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 29854-14-6
Formula molecolare C18 H21 Cl N2 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 337.29
Sinonimo Desmethylclomipramine Hydrochloride
IUPAC Name 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N-methylpropan-1-amine;hydrochloride
SMILES Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
Specifica
Materiale o nome chimico N-Desmethylclomipramine hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-4-12-21-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-9-10-16(19)13-18(15)21;/h2-3,5-6,9-10,13,20H,4,7-8,11-12H2,1H3;1H
Peso formulazione 336.116
Percent Purity >95%