Learn More
N-Desmethyl Clozapine, TRC
Codice prodotto. 17993115
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17993115 10 mg 10mg
17914385 25 mg 25mg
17970935 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17993115 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD29200010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6104-71-8
Formula molecolare C17 H17 Cl N4
Molecular Weight (g/mol) 312.8
Sinonimo 5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine, 8-chloro-11-(1-piperazinyl)-, 8-Chloro-11-(piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Clozapine Imp. C (EP), Desmethylclozapine, Norclozapine, 8-Chloro-11-(1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, ACP 104, Demethylclozapine, N-Demethylclozapine, N-Desmethylclozapine, Clozapine-desmethyl
IUPAC Name 3-chloro-6-piperazin-1-yl-11H-benzo[b][1,4]benzodiazepine
SMILES Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=Nc2c1)N4CCNCC4
Specifica
Materiale o nome chimico N-Desmethylclozapine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H17ClN4/c18-12-5-6-15-16(11-12)21-17(22-9-7-19-8-10-22)13-3-1-2-4-14(13)20-15/h1-6,11,19-20H,7-10H2
Peso formulazione 312.1142
Percent Purity >95%