Learn More
N-desmethyl Enzalutamide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16460618
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16460618
Marca: Medchem Express HY70002A
MedChemExpress N-desmethyl Enzalutamide is the active metabolite of Enzalutamide.N-desmethyl Enzalutamide is the active metabolite of Enzalutamide. N-desmethyl Enzalutamide demonstrates primary and secondary pharmacodynamics of similar potency to Enzalutamide and circulates at approximately the same plasma concentrations as enzalutamide.
N-desmethyl Enzalutamide is the active metabolite of Enzalutamide.N-desmethyl Enzalutamide is the active metabolite of Enzalutamide. N-desmethyl Enzalutamide demonstrates primary and secondary pharmacodynamics of similar potency to Enzalutamide and circulates at approximately the same plasma concentrations as enzalutamide.
Specifica
Materiale o nome chimico N-desmethyl Enzalutamide
CAS 1242137-16-1
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H14F4N4O2S
Quantità 5 mg
Sinonimo N-desmethyl MDV 3100
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (222.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=C(N1C2=CC(F)=C(C(N)=O)C=C2)N(C3=CC=C(C(C(F)(F)F)=C3)C#N)C(C(C)1C)=O
Molecular Weight (g/mol) 450.41
Peso formulazione 450.41
Percent Purity 96.97%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.