Learn More
SHOWA™ N-DEX™ 9500PF Fluorescent Green Nitrile Gloves
Codice prodotto. 12990615
Cambia vista
Click to view available options
Size:
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12990615 X-Large pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12990615 Fornitore SHOWA™ N. del fornitore BST95004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.44€
    12.90€ / pezzi 50
    Risparmia 4.54€
    26% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 28-10-2026
Fluorescent green, powder free nitrile disposable gloves are 11 inches in length and provide high resistance to puncture, tearing, abrasion, and chemical splash.
  • High visibility fluorescent green color
  • Free from common accelerators found in nitrile gloves
  • Thicker barrier protection, 5 mil
  • Second skin fit and feel
  • Rolled cuff
  • Smooth finish for tactile sensitivity
  • Powder free
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM F 1671, NFPA 1999, 21 CFR 170-199
Chemotherapeutic Rated No
Applicazioni Industrial, Laboratory
AQL 1.5
Colore Verde elettrico
Monouso Sì
Finitura esterna No Texture
Finger Thickness (English) 5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Sì
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Powdered Powder Free
Size X-Large
Spessore (sistema imperiale) 5 mil
Spessore (sistema metrico) 0.12 mm
FDA 510 (k) Yes
Modello 9500PFXL
Serie N-DEX™ 9500PF
Lunghezza (sistema imperiale) 11 in.
Lunghezza (sistema metrico) 28 cm