Learn More
N-(Diphenylmethylene)aminoacetonitrile, 99%
Codice prodotto. 10637484 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10637484 25 g Bottiglia in vetro 25g
10214840 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10637484 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 124140250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 70591-20-7 | C15H12N2 | 220.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70591-20-7
Formula molecolare C15H12N2
Molecular Weight (g/mol) 220.28
Numero MDL MFCD00009970
InChI Key VRLJFRODHVSTIK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-diphenylmethylene aminoacetonitrile, 2-diphenylmethylene amino acetonitrile, benzhydrylidene-amino-acetonitrile, 2-benzhydrylideneamino acetonitrile, 2-diphenylmethylidene amino acetonitrile, acetonitrile, diphenylmethylene amino, 4,4-diphenyl-3-azabut-3-enenitrile, pubchem13883, benzhydrylideneaminoacetonitrile
PubChem CID 612957
IUPAC Name 2-(benzhydrylideneamino)acetonitrile
SMILES N#CCN=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-(Diphenylmethylene)aminoacetonitrile
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 83.0°C to 86.0°C
Colore White to Yellow or Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5)2C=NCH2CN
Quantità 25 g
Peso formulazione 220.27
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystals or Powder