Learn More
N-(Diphenylmethylene)glycine t-Butyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30384949
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30384949 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30384949 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD49180025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(Diphenylmethylene)glycine, t-Butyl Ester
CAS 81477-94-3
Formula molecolare C19 H21 N O2
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C19H21NO2/c1-19(2,3)22-17(21)14-20-18(15-10-6-4-7-11-15)16-12-8-5-9-13-16/h4-13H,14H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CN=C(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC Name tert-butyl 2-(benzhydrylideneamino)acetate
Molecular Weight (g/mol) 295.38
Peso formulazione 295.1572