Learn More
n-Docosanal, TRC
Codice prodotto. 30385971
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30385971 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30385971 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD6788655G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico n-Docosanal
CAS 57402-36-5
Formula molecolare C22H44O
Quantità 5 g
Sinonimo Docosanal, Behenyl Aldehyde, Docosyl Aldehyde, 1-Docosanal
InChI Formula InChI=1S/C22H44O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h22H,2-21H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC=O
IUPAC Name docosanal
Molecular Weight (g/mol) 324.58
Peso formulazione 324.3392