Learn More
n-Docosanal, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | n-Docosanal |
| CAS | 57402-36-5 |
| Formula molecolare | C22H44O |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | Docosanal, Behenyl Aldehyde, Docosyl Aldehyde, 1-Docosanal |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H44O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h22H,2-21H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC=O |
| IUPAC Name | docosanal |
| Molecular Weight (g/mol) | 324.58 |
| Peso formulazione | 324.3392 |