Learn More
n-Docosane, 99%
Codice prodotto. 10436810 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10436810 25 g Bottiglia in vetro 25g
10446810 100 g Bottiglia in vetro 100g
10591364 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10436810 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 158780250
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 629-97-0 | C22H46 | 310.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 629-97-0
Formula molecolare C22H46
Molecular Weight (g/mol) 310.61
Numero MDL MFCD00009348
InChI Key HOWGUJZVBDQJKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-docosane, dokosan, unii-ow99q363ko, heneicosane, methyl, ch3-ch2 20-ch3, docosane, analytical standard, twt, normal-docosane, docosane, n, docosane
PubChem CID 12405
ChEBI CHEBI:46050
IUPAC Name docosane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Docosane
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 43.0°C to 46.0°C
Colore White
Densità 0.7700g/mL
Punti di ebollizione 369.0°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)20CH3
Quantità 25 g
Beilstein 01, 174
Gravità specifica 0.77
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene and toluene
Peso formulazione 310.6
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Solid