Learn More
n-Dodecane, 99%, anhydrous, AcroSeal™
Codice prodotto. 11924411 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11924411 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
11914411 1 L AcroSeal™ Glass Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11924411 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 434591000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    101.00€ / 100mL
    Risparmia 10.00€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 112-40-3 | C12H26 | 170.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-40-3
Formula molecolare C12H26
Molecular Weight (g/mol) 170.34
InChI Key SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID 8182
ChEBI CHEBI:28817
IUPAC Name dodecane
SMILES CCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Dodecane
Punto di fusione -12.0°C
Colore Colorless
Densità 0.7530g/mL
Punti di ebollizione 215.0°C to 217.0°C
Punto d'infiammabilità 71°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula lineare CH3(CH2)10CH3
Indice di rifrazione 1.4210 to 1.4230
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.753
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and ether
Viscosità <7 mm2/s (40°C)
Peso formulazione 170.34
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Dodecane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Dodecane