Learn More
n-Dodecane, 99%, pure
Codice prodotto. 10068531 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Metal Drum
Dimensione della confezione:
100mL
10L
2.50L
250mL
25mL
500mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10068531 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10274620 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10221463 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10645152 500 mL Glass Bottle 500mL
10247433 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
15264604 10 L Metal Drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10068531 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 117590250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.40€
    22.70€ / 25mL
    Risparmia 0.70€
    2% Sconto
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 112-40-3 | C12H26 | 170.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-40-3
Molecular Weight (g/mol) 170.34
Numero MDL MFCD00008969
InChI Key SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID 8182
ChEBI CHEBI:28817
IUPAC Name dodecane
SMILES CCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Dodecane
Nota nome 99%
Punto di fusione -12.0°C
Densità 0.7530g/mL
Punti di ebollizione 215.0°C to 217.0°C
Punto d'infiammabilità 71°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C12H26
Formula lineare CH3(CH2)10CH3
Indice di rifrazione 1.4210 to 1.4230
Quantità 25 mL
Beilstein 01, 171
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and ether
Peso formulazione 170.34
Pressione del vapore 1mbar at 48°C
Percent Purity 99%
Grado Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Dodecane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.