Specifications
| Materiale o nome chimico | n-Dodecane |
| Nota nome | 99% |
| Punto di fusione | -12.0°C |
| Densità | 0.7530g/mL |
| Punti di ebollizione | 215.0°C to 217.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 71°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C12H26 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Dodecane
- Pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P331-NON provocare il vomito.