Codice prodotto. 10274620
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Metal Drum
Dimensione della confezione:
100mL
10L
2.50L
250mL
25mL
500mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
Quantità
Imballaggio
Dimensione della confezione
10274620
100 mL
Bottiglia in vetro
100mL
10068531
25 mL
Bottiglia in vetro
25mL
10221463
250 mL
Bottiglia in vetro
250mL
10645152
500 mL
Glass Bottle
500mL
10247433
2.5 L
Bottiglia in vetro
2.50L
15264604
10 L
Metal Drum
10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto.
10274620
Fornitore
Thermo Scientific Acros
N. del fornitore
117591000
46.60€ 42.80€ / 100mL Risparmia 3.80€ 8% Sconto
Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 112-40-3 | C12 H26 | 170.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS
112-40-3
Molecular Weight (g/mol)
170.34
Numero MDL
MFCD00008969
InChI Key
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo
n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID
8182
ChEBI
CHEBI:28817
IUPAC Name
dodecane
SMILES
CCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico
n-Dodecane
Nota nome
99%
Punto di fusione
-12.0°C
Densità
0.7530g/mL
Punti di ebollizione
215.0°C to 217.0°C
Punto d'infiammabilità
71°C
Spettro a infrarossi
Authentic
Intervallo percentuale saggio
99%
Imballaggio
Bottiglia in vetro
Formula molecolare
C12H26
Formula lineare
CH3 (CH2 )10 CH3
Indice di rifrazione
1.4210 to 1.4230
Quantità
100 mL
Beilstein
01, 171
Informazioni di solubilità
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and ether
Peso formulazione
170.34
Pressione del vapore
1mbar at 48°C
Percent Purity
99%
Grado
Pure
Forma fisica
Liquid
Vedi altri risultati
Mostra meno risultati
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
P331-NON provocare il vomito.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy.
Informativa sulla privacy .
Individuate un'opportunità di miglioramento?