Learn More
n-Dodecane, 99%
Codice prodotto. 11452597
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 mL
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2500mL
25g
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11452597 100 mL 100mL
11462597 500 mL 500mL
11472597 2500 mL 2500mL
11377448 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11452597 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14834.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 112-40-3 | C12H26 | 170.34 g/mol
n-Dodecane is used as a solvent and a distillation chaser. It finds application as a diluent for tributyl phosphate (TBP) in reprocessing plants and as a possible surrogate for kerosene-based fuels in jet. It is an active component of scintillator as well as used in lubricants and greases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
n-Dodecane is used as a solvent and a distillation chaser. It finds application as a diluent for tributyl phosphate (TBP) in reprocessing plants and as a possible surrogate for kerosene-based fuels in jet. It is an active component of scintillator as well as used in lubricants and greases.
Solubility
Miscible with ethyl alcohol, ethyl ether, acetone, chloroform and carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-40-3
Formula molecolare C12H26
Molecular Weight (g/mol) 170.34
Numero MDL MFCD00008969
InChI Key SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID 8182
ChEBI CHEBI:28817
IUPAC Name dodecane
SMILES CCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Dodecane
Punto di fusione °C to 10°C
Densità 0.749
Punti di ebollizione 215°C to 217°C
Punto d'infiammabilità 71°C (159°F)
Intervallo percentuale saggio ≥99%
Indice di rifrazione 1.422
Quantità 100 mL
Beilstein 1697175
Informazioni di solubilità Miscible with ethyl alcohol,ethyl ether,acetone,chloroform and carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Peso formulazione 170.34
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dodecane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Dodecane