Specifica
| Punto di fusione | -12°C |
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 215°C |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 100 mL |
| Densità vapore | &5.9 |
| Peso formulazione | 170.34g/mol |
| Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Dodecane
- Pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P331-NON provocare il vomito.