Codice prodotto. 10318393
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
Quantità
Dimensione della confezione
10318393
2.5 L
2.50L
10142090
100 mL
100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto.
10318393
Fornitore
Fisher Chemical
N. del fornitore
D/5290/17
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Identificatori chimici
CAS
112-40-3
Formula molecolare
C12H26
Molecular Weight (g/mol)
170.34
Numero MDL
8969
InChI Key
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo
n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID
8182
ChEBI
CHEBI:28817
IUPAC Name
dodecane
SMILES
CCCCCCCCCCCC
Specifica
Punto di fusione
-12°C
Colore
Colorless
Punti di ebollizione
215°C
Imballaggio
Amber glass bottle
Quantità
2.5 L
Densità vapore
&5.9
Peso formulazione
170.34g/mol
Forma fisica
Liquid
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy.
Informativa sulla privacy .
Individuate un'opportunità di miglioramento?