Learn More
n-Dodecyl acrylate, tech. 90%, stab. with 60-100ppm 4-methoxyphenol
Codice prodotto. 15485896
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15485896 100 mL 100mL
15495896 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15485896 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H60625.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2156-97-0 | C15H28O2 | 240.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2156-97-0
Formula molecolare C15H28O2
Molecular Weight (g/mol) 240.39
Numero MDL MFCD00042871
InChI Key PBOSTUDLECTMNL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dodecyl acrylate, lauryl acrylate, n-lauryl acrylate, n-dodecyl acrylate, 2-propenoic acid, dodecyl ester, acrylic acid, dodecyl ester, acrylic acid lauryl ester, acrylic acid dodecyl ester, unii-90ik36wgvr, 90ik36wgvr
PubChem CID 75084
IUPAC Name dodecyl prop-2-enoate
SMILES CCCCCCCCCCCCOC(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico n-Dodecyl acrylate
Nota nome stabilized with 60 to 100ppm 4-methoxyphenol
Densità 0.884
Punti di ebollizione 120°C (0.75 mmHg)
Punto d'infiammabilità 110°C (230°F)
Formula lineare CH2=CHCOOC12H25
Indice di rifrazione 1.445
Quantità 100 mL
Numero UN UN3082
Beilstein 1779069
Peso formulazione 240.38
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche