Learn More
n-Dodecyl-β-D-maltoside, ∽97%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 17851371 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17851371 5 g 5g
11426812 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17851371 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215101394
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00€
    1136.10€ / 5g
    Risparmia 58.90€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Identificatori chimici
CAS 69227-93-6
Formula molecolare C24H46O11
Molecular Weight (g/mol) 510.621
InChI Key NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
Sinonimo n-dodecyl-beta-d-maltoside, lauryl maltoside, dodecyl maltoside, dodecyl-beta-d-maltoside, n-dodecyl b-d-maltoside, unii-di107e57b4, lauryl-beta-d-maltoside, dodecyl beta-d-maltoside, dodecyl b-d-maltopyranoside, dodecyl beta-d-maltopyranoside
PubChem CID 114880
ChEBI CHEBI:43769
IUPAC Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-dodecoxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico n-Dodecyl-β-D-maltoside
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio ∽97%
Peso formulazione 510.6