Learn More
n-Dodecyl-beta-D-maltoside, 99%, high purity
Codice prodotto. 10207353 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10207353
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 69227-93-6 | C24H46O11 | 510.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69227-93-6
Formula molecolare C24H46O11
Molecular Weight (g/mol) 510.6
Numero MDL MFCD00043012
InChI Key NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
Sinonimo n-dodecyl-beta-d-maltoside, lauryl maltoside, dodecyl maltoside, dodecyl-beta-d-maltoside, n-dodecyl b-d-maltoside, unii-di107e57b4, lauryl-beta-d-maltoside, dodecyl beta-d-maltoside, dodecyl b-d-maltopyranoside, dodecyl beta-d-maltopyranoside
PubChem CID 114880
ChEBI CHEBI:43769
IUPAC Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-dodecoxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico n-Dodecyl-β-D-maltoside
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 217.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 17, V,8, 12
Condizione di rotazione specifica +47.50 (20.00°C c=1,water)
Rotazione specifica + 47.50
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble (100g/L). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Peso formulazione 510.6
Percent Purity 99%
Grado High Purity
Forma fisica Powder