Learn More
n-Dodecyl-beta-D-maltoside, 99%, high purity
Codice prodotto. 10376221 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10376221 1 g Bottiglia in vetro 1g
10207353 5 g Bottiglia in vetro 5g
10415555 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10376221 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 329370010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 69227-93-6 | C24H46O11 | 510.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69227-93-6
Formula molecolare C24H46O11
Molecular Weight (g/mol) 510.6
Numero MDL MFCD00043012
InChI Key NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
Sinonimo n-dodecyl-beta-d-maltoside, lauryl maltoside, dodecyl maltoside, dodecyl-beta-d-maltoside, n-dodecyl b-d-maltoside, unii-di107e57b4, lauryl-beta-d-maltoside, dodecyl beta-d-maltoside, dodecyl b-d-maltopyranoside, dodecyl beta-d-maltopyranoside
PubChem CID 114880
ChEBI CHEBI:43769
IUPAC Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-dodecoxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico n-Dodecyl-β-D-maltoside
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 217.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Beilstein 17, V,8, 12
Condizione di rotazione specifica +47.50 (20.00°C c=1,water)
Rotazione specifica + 47.50
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble (100g/L). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Peso formulazione 510.6
Percent Purity 99%
Grado High Purity
Forma fisica Powder