Specifica
| Materiale o nome chimico | n-Dodecyl-β-D-maltoside |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 217.0°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (ELSD) (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 25 g |
| Beilstein | 17, V,8, 12 |
| Vedi altri risultati |