Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Dodecyl-β-D-Maltoside |
| Colore | White |
| CAS | 69227-93-6 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 100 mg |
| Intervallo percentuale saggio | Approx. 97% |
| Formula molecolare | C24H46O11 |
| Numero MDL | MFCD00043012 |
| Sinonimo | n-dodecyl-beta-d-maltoside, lauryl maltoside, dodecyl maltoside, dodecyl-beta-d-maltoside, n-dodecyl b-d-maltoside, unii-di107e57b4, lauryl-beta-d-maltoside, dodecyl beta-d-maltoside, dodecyl b-d-maltopyranoside, dodecyl beta-d-maltopyranoside |
| InChI Key | NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N |
| Vedi altri risultati |