Learn More
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
Codice prodotto. 15480537
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15480537 5 g 5g
15490537 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15480537 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J66265.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
For protein solubilization | CAS: 14933-08-5 | C17H37NO3S | 335.547 g/mol
For protein solubilization
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14933-08-5
Formula molecolare C17H37NO3S
Molecular Weight (g/mol) 335.547
Numero MDL MFCD00036909
InChI Key IZWSFJTYBVKZNK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lauryl sultaine, lauryl sulfobetaine, n-dodecyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, 3-dodecyldimethylammonio propane-1-sulfonate, zwittergent 3-12, 3-dodecyldimethylammonio propanesulfonate, sulfobetaine 12, unii-r6p3kw3e8u, 3-lauryldimethylammonio propanesulfonate, dodecyldimethyl 3-sulphonatopropyl ammonium
PubChem CID 84703
ChEBI CHEBI:75303
IUPAC Name 3-[dodecyl(dimethyl)azaniumyl]propane-1-sulfonate
SMILES CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
Colore White
Punto d'infiammabilità 110°C (230°F)
Quantità 5 g
Beilstein 4145308
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble at 1M in water.
Peso formulazione 335.55
Forma fisica Powder
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.