Learn More
Alfa Aesar™ n-Dodecyl thiocyanate, 97%
Codice prodotto. 11311757
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11311757 5 g 5g
11321757 25 g 25g
11331757 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11311757 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore L04902.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 765-15-1
Formula molecolare C13H25NS
Molecular Weight (g/mol) 227.41
Numero MDL MFCD00019773
InChI Key RYZZMYXTNUJGMU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lauryl thiocyanate, n-dodecyl thiocyanate, thiocyanic acid, dodecyl ester, lauryl rhodanate, lorol thiocyanate, laurylrhodanide, loro, dodecane, 1-thiocyanato, laurylthiokyanat, 1-dodecyl thiocyanate
PubChem CID 69827
IUPAC Name dodecyl thiocyanate
SMILES CCCCCCCCCCCCSC#N
Specifica
Materiale o nome chimico n-Dodecyl thiocyanate
Densità 0.896
Punti di ebollizione 180°C (18 mmHg)
Indice di rifrazione 1.468
Quantità 5 g
Beilstein 1770396
Peso formulazione 227.41
Percent Purity 97%