Learn More
n-Dotriacontane 100 μg/mL in n-Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | n-Dotriacontane |
| CAS | 544-85-4 |
| Nomi componenti o analita | n-Dotriacontane |
| Shipping Condition | +20°C |
| Formula molecolare | C32 H66 |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Dotriacontane, Bicetyl, NSC 6361, n-Dotriacontane |
| InChI Formula | InChI=1S/C32H66/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
| Vedi altri risultati |