Learn More
N-(Ethoxycarbonyl)nortropinone, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7046296
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11393277 1 g 1g
11303287 5 g 5g
11313287 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11393277 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13849.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32499-64-2
Formula molecolare C10H15NO3
Molecular Weight (g/mol) 197.234
Numero MDL MFCD00078171
InChI Key ANEJUHJDPGTVIO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, n-ethoxycarbonyl nortropinone, n-carbethoxy-4-nortropinone, n-carbethoxy-4-tropinone, 8-ethoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid ethyl ester, 8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 8-ethoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octane-3-one, n-carbethoxynortropinone
PubChem CID 401882
IUPAC Name ethyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
SMILES CCOC(=O)N1C2CCC1CC(=O)C2
Specifica
Materiale o nome chimico N-(Ethoxycarbonyl)nortropinone
Punti di ebollizione 152°C to 153°C (11 mmHg)
Indice di rifrazione 1.4895
Quantità 1 g
Beilstein 1530944
Peso formulazione 197.23
Percent Purity 99%