Learn More
N-Ethyl-m-toluamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Ethyl-m-toluamide |
| CAS | 26819-07-8 |
| Formula molecolare | C10H13NO |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | N-Ethyl-3-methylbenzamide |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H13NO/c1-3-11-10(12)9-6-4-5-8(2)7-9/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | O=C(NCC)C1=CC=CC(C)=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 163.22 |
| Peso formulazione | 163.0997 |