Learn More
N-Ethyl-m-toluamide, TRC
Codice prodotto. 30376085
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30376085 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30376085 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE9231001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico N-Ethyl-m-toluamide
CAS 26819-07-8
Formula molecolare C10H13NO
Quantità 1 g
Sinonimo N-Ethyl-3-methylbenzamide
InChI Formula InChI=1S/C10H13NO/c1-3-11-10(12)9-6-4-5-8(2)7-9/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
SMILES O=C(NCC)C1=CC=CC(C)=C1
Molecular Weight (g/mol) 163.22
Peso formulazione 163.0997