Learn More
N-Ethyl Maleimide (1M Solution in Acetonitrile), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Ethyl Maleimide |
| CAS | 128-53-0 |
| Formula molecolare | C6 H7 N O2 |
| Quantità | 1x5 mL |
| Sinonimo | 1H-Pyrrole-2,5-dione, 1-ethyl- (9CI, ACI), 1-Ethyl-1H-pyrrole-2,5-dione (ACI), Maleimide, N-ethyl- (8CI), 1-Ethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione, Ethylmaleimide, Maleic acid N-ethylimide, N-Ethylmaleimide, NEM, NSC 7638, N-Ethyl maleimide |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCN1C(=O)C=CC1=O |
| IUPAC Name | 1-ethylpyrrole-2,5-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 125.13 |
| Peso formulazione | 125.0477 |
| Vedi altri risultati |