missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctanesulfonamide Phosphate Diester, TRC

Codice prodotto. 30384876
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30384876 100 mg
30376301 250 mg
30378287 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30384876 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE678835100MG

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 2965-52-8
Formula molecolare C24 H19 F34 N2 O8 P S2
Molecular Weight (g/mol) 1204.47
Sinonimo 1-Octanesulfonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-, phosphate (ester) (2:1) (8CI), N,N'-[Phosphinicobis(oxy-2,1-ethanediyl)]bis[N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulfonamide], N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctanesulfonamide phosphate diester, diSAmPAP, 1-Octanesulfonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-, phosphate (ester) (2:1) (8CI), N,N'-[Phosphinicobis(oxy-2,1-ethanediyl)]bis[N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulfonamide], N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctanesulfonamide phosphate diester
IUPAC Name bis[2-[ethyl(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctylsulfonyl)amino]ethyl] hydrogen phosphate
SMILES CCN(CCOP(=O)(O)OCCN(CC)S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F

Specifica

Materiale o nome chimico Bis(2-perfluorooctylsulfonyl-N-ethylaminoethyl) phosphate
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C24H19F34N2O8PS2/c1-3-59(70(63,64)23(55,56)19(45,46)15(37,38)11(29,30)9(25,26)13(33,34)17(41,42)21(49,50)51)5-7-67-69(61,62)68-8-6-60(4-2)71(65,66)24(57,58)20(47,48)16(39,40)12(31,32)10(27,28)14(35,36)18(43,44)22(52,53)54/h3-8H2,1-2H3,(H,61,62)
Peso formulazione 1203.9778
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.