Learn More
N-Ethyl-N-(4-picolyl)atropamide (>85%), TRC
Codice prodotto. 30007447
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30007447 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30007447 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE68651525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-ethyl-2-phenyl-N-(pyridin-4-ylmethyl)acrylamide
CAS 57322-50-6
Formula molecolare C17 H18 N2 O
Quantità 25 mg
Sinonimo N-Ethyl-N-(4-picolyl)atropamide, N-Ethyl-alpha-methylene-N-(4-pyridinylmethyl)benzeneacetamide, Apotropicamide
InChI Formula InChI=1S/C17H18N2O/c1-3-19(13-15-9-11-18-12-10-15)17(20)14(2)16-7-5-4-6-8-16/h4-12H,2-3,13H2,1H3
SMILES CCN(Cc1ccncc1)C(=O)C(=C)c2ccccc2
IUPAC Name N-ethyl-2-phenyl-N-(pyridin-4-ylmethyl)prop-2-enamide
Molecular Weight (g/mol) 266.34
Peso formulazione 266.1419