Learn More
N-Ethyl-N-butan-4-ol-nitrosamine, TRC
Codice prodotto. 30179975
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30179975 500 mg 500mg
30180189 50 mg 50mg
30179719 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30179975 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE937380500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54897-62-0
Formula molecolare C6H14N2O2
Molecular Weight (g/mol) 146.19
Sinonimo 4-(Ethylnitrosoamino)-1-butanol, 4-(N-Ethyl-N-nitrosoamino)-1-butanol, N-Ethyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine, N-Ethyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosoamine
IUPAC Name N-ethyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrous amide
SMILES CCN(CCCCO)N=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Ethyl-N-butan-4-ol-nitrosamine
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H14N2O2/c1-2-8(7-10)5-3-4-6-9/h9H,2-6H2,1H3
Peso formulazione 146.1055