Learn More
N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine, TRC
Codice prodotto. 17993945
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17993945 25 mg 25mg
17922365 100 mg 100mg
17951485 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17993945 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE93279525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16339-04-1
Formula molecolare C5 H12 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 116.1616
Sinonimo 2-Propanamine, N-ethyl-N-nitroso-, Diethylamine, 1-methyl-N-nitroso- (7CI,8CI), N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine, 1-Methyl-N-nitrosodiethylamine, Ethylisopropylnitrosamine, EIPNA, N-Nitroso-N-ethyl-N-isopropylamine, NEIPA, NEPA
IUPAC Name N-ethyl-N-propan-2-ylnitrous amide
SMILES CCN(N=O)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Peso formulazione 116.095
Percent Purity >95%