Learn More
N-Ethyl-N-nitroso-o-toluidine, TRC
Codice prodotto. 30420659
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30420659 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30420659 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN703685250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico N-Nitroso N-Methyl-Phenethylamine
CAS 41030-87-9
Formula molecolare C9H12N2O
Quantità 250 mg
Sinonimo Benzenamine','N-ethyl-2-methyl-N-nitroso- (9CI','ACI), N-Ethyl-2-methyl-N-nitrosobenzenamine (ACI), o-Toluidine','N-ethyl-N-nitroso- (7CI), N-Nitroso-N-ethyl-o-tolylamine, N-Ethyl-2-methyl-N-nitrosoaniline, N-Ethyl-N-nitroso-o-toluidine
InChI Formula InChI=1S/C9H12N2O/c1-3-11(10-12)9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7H,3H2,1-2H3
SMILES CCN(N=O)c1ccccc1C
IUPAC Name N-ethyl-N-(2-methylphenyl)nitrous amide
Molecular Weight (g/mol) 164.2044
Peso formulazione 164.095