Learn More
N-Ethyl-N-nitrosomethallylamine (10mg/mL in Methanol), TRC
Codice prodotto. 30179512
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 x 1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179512 1 x 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30179512 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCKIT00081X1ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Ethyl-N-nitrosomethallylamine
CAS 68630-39-7
Formula molecolare C6H12N2O
Quantità 1 x 1 mL
Sinonimo N-Nitroso-N-ethyl-N-(2-methylallyl)amine, N-Ethyl-2-methyl-N-nitroso-2-propen-1-amine
InChI Formula InChI=1S/C6H12N2O/c1-4-8(7-9)5-6(2)3/h2,4-5H2,1,3H3
SMILES CCN(CC(=C)C)N=O
IUPAC Name N-ethyl-N-(2-methylprop-2-enyl)nitrous amide
Molecular Weight (g/mol) 128.17
Peso formulazione 128.095
Concentration or Composition (by Analyte or Components) N-Ethyl-N-nitrosomethallylamine 10 mg/mL