Learn More
N-Ethyl-N-nitrosomethallylamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Ethyl-N-nitrosomethallylamine |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H12N2O/c1-4-8(7-9)5-6(2)3/h2,4-5H2,1,3H3 |
| Peso formulazione | 128.095 |