Learn More
N-Ethyl-N-nitrosomethallylamine, TRC
Codice prodotto. 30179591
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179591 100 mg 100mg
30178985 25 mg 25mg
30178925 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30179591 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE357735100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68630-39-7
Formula molecolare C6H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 128.17
Sinonimo N-Nitroso-N-ethyl-N-(2-methylallyl)amine, N-Ethyl-2-methyl-N-nitroso-2-propen-1-amine
IUPAC Name N-ethyl-N-(2-methylprop-2-enyl)nitrous amide
SMILES CCN(CC(=C)C)N=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Ethyl-N-nitrosomethallylamine
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H12N2O/c1-4-8(7-9)5-6(2)3/h2,4-5H2,1,3H3
Peso formulazione 128.095