Learn More
N-Ethyl-p-toluidine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15244854 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15244854 25 g 25g
15234854 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15244854 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 450780250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 622-57-1
Formula molecolare C9H13N
Molecular Weight (g/mol) 135.21
InChI Key AASABFUMCBTXRL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-ethyl-p-toluidine, benzenamine, n-ethyl-4-methyl, n-ethyl-4-toluidine, n-ethyl-p-methylaniline, p-methyl-n-ethylaniline, p-toluidine, n-ethyl, n-ethyl-4-methyl-aniline, n-athyl-p-toluidin, 4-ethylamino toluene, ethyl 4-methylphenyl amine
PubChem CID 61164
IUPAC Name N-ethyl-4-methylaniline
SMILES CCNC1=CC=C(C=C1)C
Specifica
Materiale o nome chimico N-Ethyl-p-toluidine
Densità 0.9380g/mL
Punti di ebollizione 218°C
Punto d'infiammabilità 89°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4NHC2H5
Quantità 25 g
Gravità specifica 0.938
Peso formulazione 135.21
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Ethyl-p-toluidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H330-Letale se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico