Learn More
N-Ethylbenzylamine, 95%
Codice prodotto. 11387525
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11387525 25 mL 25mL
11397525 100 mL 100mL
11307535 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11387525 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L05651.AC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14321-27-8 | C9H13N | 135.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14321-27-8
Formula molecolare C9H13N
Molecular Weight (g/mol) 135.21
Numero MDL MFCD00009031
InChI Key HVAAHUDGWQAAOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-ethylbenzylamine, benzenemethanamine, n-ethyl, ethylbenzylamine, n-benzylethylamine, benzyl ethyl amine, benzylamine, n-ethyl, benzylethylamine, unii-mm8324ke8v, n-benzyl-n-ethylamine, benzyl-ethyl-amine
PubChem CID 84352
IUPAC Name N-benzylethanamine
SMILES CCNCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Ethylbenzylamine
Densità 0.91
Punti di ebollizione 191°C to 194°C
Punto d'infiammabilità 66°C (150°F)
Indice di rifrazione 1.511
Quantità 25 mL
Numero UN UN2735
Beilstein 386023
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 135.21
Percent Purity 97%