Learn More
N-Ethylbenzylamine, TRC
Codice prodotto. 30379165
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30379165 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30379165 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE8999651ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Benzylethanamine (Benzylethylamine)
CAS 14321-27-8
Formula molecolare C9 H13 N
Quantità 1 mL
Sinonimo N-Benzylethanamine, Etilefrine Hydrochloride Imp. F (EP), Benzylethylamine, Benzenemethanamine, N-ethyl-, Benzylamine, N-ethyl- (6CI,7CI,8CI), N-Ethylbenzenemethanamine, Ethyl(phenylmethyl)amine, Ethylbenzylamine, N-(Phenylmethyl)ethylamine, N-Benzyl-N-ethylamine, N-Benzylethylamine, N-Ethyl-N-benzylamine, N-Ethylbenzylamine
InChI Formula InChI=1S/C9H13N/c1-2-10-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,2,8H2,1H3
SMILES CCNCc1ccccc1
IUPAC Name N-benzylethanamine
Molecular Weight (g/mol) 135.21
Peso formulazione 135.1048